VWR®, Bechergläser, Einweg
250 ml, 88 mm
Artikelnr. 611-1368
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
PS.
- Zur Verwendung in diversen Probenspendern geeignet
- Becher mit 5- und 20-ml-Inhalt werden für flammenphotometrische Analysen empfohlen
Wirtschaftlicher Universal-Probenbecher für eine Vielzahl von Verwendungen.
Spezifikationen
- Kapazität:250 ml
- Höhe:88 mm
- Seq:07