AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Bechergläser, Einweg
VWR®, Bechergläser, Einweg
150 ml, 65 mm
Catalog # 611-1367
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Bechergläser, Einweg
Catalog # 611-1367
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Bechergläser, Einweg
VWR®, Bechergläser, Einweg
150 ml, 65 mm
Price
85,20 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PS.
  • Zur Verwendung in diversen Probenspendern geeignet
  • Becher mit 5- und 20-ml-Inhalt werden für flammenphotometrische Analysen empfohlen
Wirtschaftlicher Universal-Probenbecher für eine Vielzahl von Verwendungen.
Specifications
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    65 mm
  • Seq:
    06