AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Bechergläser, Einweg | Avantor
VWR®, Bechergläser, Einweg
50 ml, 50 mm
Artikelnr. 611-1366
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Bechergläser, Einweg
Artikelnr. 611-1366
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Bechergläser, Einweg
VWR®, Bechergläser, Einweg
50 ml, 50 mm
Preis
87,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PS.
  • Zur Verwendung in diversen Probenspendern geeignet
  • Becher mit 5- und 20-ml-Inhalt werden für flammenphotometrische Analysen empfohlen
Wirtschaftlicher Universal-Probenbecher für eine Vielzahl von Verwendungen.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    50 mm
  • Seq:
    05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.