AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Bechergläser, Einweg | Avantor
VWR®, Bechergläser, Einweg
10 ml, 30 mm
Artikelnr. 611-1364
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Bechergläser, Einweg
Artikelnr. 611-1364
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Bechergläser, Einweg
VWR®, Bechergläser, Einweg
10 ml, 30 mm
Preis
58,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS.
  • Zur Verwendung in diversen Probenspendern geeignet
  • Becher mit 5- und 20-ml-Inhalt werden für flammenphotometrische Analysen empfohlen
Wirtschaftlicher Universal-Probenbecher für eine Vielzahl von Verwendungen.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    10 ml
  • Höhe:
    30 mm
  • Seq:
    03