VWR®, Bechergläser, Einweg
5 ml, 23 mm
Artikelnr. 611-1363
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
PS.
- Zur Verwendung in diversen Probenspendern geeignet
- Becher mit 5- und 20-ml-Inhalt werden für flammenphotometrische Analysen empfohlen
Wirtschaftlicher Universal-Probenbecher für eine Vielzahl von Verwendungen.
Spezifikationen
- Kapazität:5 ml
- Höhe:23 mm
- Seq:01