Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Hämacytometer-Deckgläser | Avantor

Hämacytometer-Deckgläser

20×26 mm, 0,4 mm, Glas
Artikelnr. 631-0673
Anbieter:   MARIENFELD
Hämacytometer-Deckgläser
Artikelnr. 631-0673
Anbieter:  MARIENFELD
Hämacytometer-Deckgläser
Hämacytometer-Deckgläser

20×26 mm, 0,4 mm, Glas

Preis
126,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Diese rechteckigen Deckgläser für Zählkammern sind in drei verschiedenen Formaten erhältlich.

Verpackung: In Polybeuteln, zehn Kunststoffbeutel mit jeweils zehn Deckgläsern in einer Schiebebox.

Spezifikationen
  • L×B:
    20×26 mm
  • Material:
    Glas
  • Stärke:
    0,4 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.