AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser, rund
Round cover slides, 24 mm, Borosilikatglas
Artikelnr. 631-0672
Anbieter:   MARIENFELD
Deckgläser, rund
Artikelnr. 631-0672
Anbieter:  MARIENFELD
Deckgläser, rund
Round cover slides, 24 mm, Borosilikatglas
Preis
96,95 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Round cover glasses made of pure white borosilicate D 263 ™ M glass, Hydrolytic Class I.
  • No bubbles or flaws
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Packaging: 100 cover glasses per box with separate lid.
Spezifikationen
  • Ø:
    24 mm
  • Bezeichnung:
    Round cover slides
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    010