Deckgläser
24×50 mm, #1, Borosilikatglas
Catalog # 631-0662
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Farblose Deckgläser geeignet für Anwendungen in den Bereichen Fluoreszenzmikroskopie und in vitro-Diagnostik (IVD).
- Lange Lagermöglichkeit verwittern nicht Chemisch-resistentes, klares Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1
- Kein Aneinanderhaften
- Ausgezeichneter Planlage und glatten Oberflächen
Zertifizierung: IVD 98/79/EC.
Verpackung: Kunststoff-Spenderbox mit Scharnierdeckel. Jede Box enthält 1000 Stück.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Nr.:#1
- L×B:24×50 mm
- Material:Borosilikatglas
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.