AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser
Deckgläser
20×20 mm, #1, Glas
Catalog # 631-0657
Supplier:   MARIENFELD
Deckgläser
Catalog # 631-0657
Supplier:  MARIENFELD
Deckgläser
Deckgläser
20×20 mm, #1, Glas
Price
22,22 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
  • Ohne Blasen oder Schlieren
  • Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Packaging: Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.
Documents
Specifications
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    20×20 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    06