AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser
15×15 mm, #1, Glas
Artikelnr. 631-0655
Anbieter:   MARIENFELD
Deckgläser
Artikelnr. 631-0655
Anbieter:  MARIENFELD
Deckgläser
Deckgläser
15×15 mm, #1, Glas
Preis
19,27 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse I
  • Ohne Blasen oder Schlieren
  • Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD)
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
 : Jeweils 100 Stück in Schachteln mit Scharnierdeckel oder in Schachteln mit separatem Deckel.
Spezifikationen
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    15×15 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    03