AuftragsverfolgungKontakt
Sample loops for Valco valves | Avantor
Sample loops for Valco valves
Sample loop, PEEK, 20 µl, max. 400 bar
Artikelnr. JOURJR-SLV-75-20
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Sample loops for Valco valves
Artikelnr. JOURJR-SLV-75-20
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Sample loops for Valco valves
Sample loop, PEEK, 20 µl, max. 400 bar
Preis
75,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These sample loops are made from PEEK tubing and fittings. Mechanically strong, chemically inert polymer ideal for HPLC applications. Softener-free polyethylene caps are used to avoid contamination of the tubing.
  • Fits Valco W and UW type valves
  • Tolerance of ±0,025 mm
PEEK sample loops are particularly well suited for separations involving proteins, peptides, nucleic acids or other samples of biological origin as well as in IC systems where metal traces may interact with ionic samples or release transition metals that may deactivate ion exchange columns.
Lieferumfang: Supplied with PEEK hex-head nuts and PEEK ferrules.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    20 µl
  • Bezeichnung:
    Sample loop
  • Material:
    PEEK
  • Seq:
    03
  • Druck:
    max. 400 bar
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.