AuftragsverfolgungKontakt
Fitting mit Doppelkonen | Avantor
Fitting mit Doppelkonen
Hex-head nut, short
Artikelnr. JOURJR-5511-5
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Fitting mit Doppelkonen
Artikelnr. JOURJR-5511-5
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Fitting mit Doppelkonen
Fitting mit Doppelkonen
Hex-head nut, short
Preis
66,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Diese Fittings von VICI Jour besitzen einen einzigartigen PEEK-Doppelkonus, der die Schlauchanschlüsse an zwei Stellen abdichtet und damit einen zusätzlichen Schutz besonders bei PEEK- oder Tefzel-Schläuchen bietet. Für fast alle 1/16" Anschlüsse, z. B. von Parker, Swagelok, Waters, Valco, Rheodyne, Upchurch.
  • Inert und komplett aus PEEK gefertigt
  • Manuell verschraubare und Sechskant-Ausführungen
  • Ausgelegt bis 420 bar
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hex-head nut, short
  • Seq:
    02