AuftragsverfolgungKontakt
Fitting mit Doppelkonen
Fingertight nut
  JOURJR-5580-5
Fitting mit Doppelkonen
  JOURJR-5580-5
Fitting mit Doppelkonen
Fitting mit Doppelkonen
Fingertight nut
69,90 €
1 * 5 ST
Diese Fittings von VICI Jour besitzen einen einzigartigen PEEK-Doppelkonus, der die Schlauchanschlüsse an zwei Stellen abdichtet und damit einen zusätzlichen Schutz besonders bei PEEK- oder Tefzel-Schläuchen bietet. Für fast alle 1/16" Anschlüsse, z. B. von Parker, Swagelok, Waters, Valco, Rheodyne, Upchurch.
  • Inert und komplett aus PEEK gefertigt
  • Manuell verschraubare und Sechskant-Ausführungen
  • Ausgelegt bis 420 bar
  • Bezeichnung:
    Fingertight nut
  • Seq:
    03