Fitting mit Doppelkonen
Hex-head nut, long
Catalog # JOURJR-5510-5
Supplier: VICI JOUR RESEARCH
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Fittings von VICI Jour besitzen einen einzigartigen PEEK-Doppelkonus, der die Schlauchanschlüsse an zwei Stellen abdichtet und damit einen zusätzlichen Schutz besonders bei PEEK- oder Tefzel-Schläuchen bietet. Für fast alle 1/16" Anschlüsse, z. B. von Parker, Swagelok, Waters, Valco, Rheodyne, Upchurch.
- Inert und komplett aus PEEK gefertigt
- Manuell verschraubare und Sechskant-Ausführungen
- Ausgelegt bis 420 bar
Specifications
- Bezeichnung:Hex-head nut, long
- Seq:01