Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
PEEK-Kopplungsteile | Avantor
PEEK-Kopplungsteile
Einkomponentiges PEEK-Ersatzanschlussstück, schwarz, 10-32
Artikelnr. 554-1512
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
PEEK-Kopplungsteile
Artikelnr. 554-1512
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
PEEK-Kopplungsteile
PEEK-Kopplungsteile
Einkomponentiges PEEK-Ersatzanschlussstück, schwarz, 10-32
Preis
57,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Die PEEK-Kopplungsteile von VICI Jour können zusammen mit den am häufigsten eingesetzten (organischen und anorganischen) HPLC-Lösungsmitteln verwendet werden, ohne Korrosion, Kontamination mit Metall oder Proteinabbau befürchten zu müssen, was u. U. bei Verwendung von Edelstahl vorkommen kann. Der Anschluss an diese PEEK-Kopplungsteile kann mit allen 10 bis 32-Anschlussstücken erfolgen, die mit einem Polymer-Konus verwendet werden. Die Verbindungen haben die Eigenschaften eines Valco Standardanschlussstücks, wobei die Verjüngung glatt in den Gewindeabschnitt übergeht.
  • Einfacher Anschluss von Transfer-/Lösungsmittelleitungen
  • Niedriges Totvolumen
  • Völlig inert und biokompatibel
Die Kopplungsteile sind als einzeln oder zusammen mit unseren einkomponentigen, von Hand dicht schließenden PEEK-Anschlussstücken erhältlich, die direkt an eine beliebige Leitung mit 1/16" A-Ø (PEEK, Edelstahl, PTFE, ETFE usw.) angeschlossen werden können. Wird die einzeln-Version gewählt, können farbcodierte, einkomponentige PEEK-Anschlussstücke hinzugefügt werden, die eine leichte Identifikation von Lösungsmittelleitungen ermöglichen.
Nenndruck: < 350 bar (5000 psi)
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Einkomponentiges PEEK-Ersatzanschlussstück, schwarz, 10-32
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.