AuftragsverfolgungKontakt
Wischtücher, KIMTECH PREP* | Avantor
Wischtücher, KIMTECH PREP*
Brag-Box, Blau, 310×425 mm, 1 Box à 160 Blatt
Artikelnr. 115-1557
Anbieter:   KIMBERLY CLARK
Wischtücher, KIMTECH PREP*
Artikelnr. 115-1557
Anbieter:  KIMBERLY CLARK
Wischtücher, KIMTECH PREP*
Wischtücher, KIMTECH PREP*
Brag-Box, Blau, 310×425 mm, 1 Box à 160 Blatt
Preis
119,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 160 ST
Product Details & Documents
Feste, fusselarme, wiederverwendbare Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. Hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberflächen (auch Glasoberflächen) in Druckereien, Produktionsbereichen und Kfz-Werkstätten.
  • PP, wiederverwendbar
  • Zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen
  • Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig
  • Rolle 115-222 ist kompatibel mit den Spendern 115-0045, 115-1533 und 115-2038
Farbe: Blau
Spezifikationen
  • Verpackt:
    1 Box à 160 Blatt
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Brag-Box
  • L×B:
    310×425 mm