Rückschlagventile
Non return valve with embossed directional arrow, 10 - 14 mm ID
Catalog # 229-0136
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Rückschlagventile mit geprägtem oder schwarz aufgedrucktem Richtungspfeil. Mit konischen Tüllen. Vielfältig verwendbar. PP, durchscheinend.
- Druckbelastbar max. 4 bar
- Betriebstemperatur bis +40 °C
- Mit PP-Ventilkugel
Specifications
- Bezeichnung:Non return valve with embossed directional arrow
- Seq:05
- Schlauchgröße:10 - 14 mm ID