Fläschchen mit Schnappdeckel
Fläschchen, LCGC-zertifiziert, 1,00 ml, 8×40 mm, Klar, Ja, Schnappverschluss
Artikelnr. WATEWAT025054C
Marketsource
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:8×40 mm
- Kapazität:1,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Fläschchen, LCGC-zertifiziert
- Seq:02
- Verschlusstyp:Schnappverschluss