AuftragsverfolgungKontakt
Jars, with screw cap | Avantor
Jars, with screw cap
500 ml, 95 mm, 91 mm, Weiß
Artikelnr. SEMA3720
Anbieter:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Artikelnr. SEMA3720
Anbieter:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
500 ml, 95 mm, 91 mm, Weiß
Preis
275,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    95 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    91 mm
  • Seq:
    07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.