Gewindefläschchen
Vials, LCGC certified, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Braun, Ja, Screw cap, PTFE/silicone, pre-slit
Artikelnr. WATE186000847C
Marketsource
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:PTFE/silicone, pre-slit
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Vials, LCGC certified
- Material:Glas
- Seq:09
- Verschlusstyp:Screw cap