Schalen
, 100 ml, 28 mm, 80 mm
Artikelnr. KART627
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus PTFE hergestellt, weiß.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Beständigkeit
Schalen sind für Lebensmittel geeignet. Widersteht Temperaturen kontinuierlich bis zu 250 °C und kurze Intervalle bis zu 300 °C.
:
:
Spezifikationen
- Ext.Ø:80 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:28 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.