AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter Microsart® e.motion | Avantor
Membranfilter Microsart® e.motion
Grey with white grid, cellulose nitrate, 0,45 µm, 50 mm
Artikelnr. 514-7024
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter Microsart® e.motion
Artikelnr. 514-7024
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter Microsart® e.motion
Membranfilter Microsart® e.motion
Grey with white grid, cellulose nitrate, 0,45 µm, 50 mm
Preis
407,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 300 ST
Product Details & Documents
These sterile cellulose nitrate and PES Microsart® e.motion membrane filters can be used for colony counting, particle testing and microscopy. They are specifically designed for use in the Microsart® e.motion dispenser.
  • Outstanding recovery rates for microorganisms
  • Product data is printed on individual envelopes
  • Gamma irradiated, 25 kGray
The special pleating of the band of membrane filters ensures that they are perfectly flat when dispensed. The membrane filters can also be used with nutrient pad sets.
Zertifizierung: 0,45 µm filters are according to ISO 7704
Verpackung: Individually sterile sealed in a format packaged on a pleated band, without protective paper.
Spezifikationen
  • Ø:
    50 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Bezeichnung:
    Grey with white grid, cellulose nitrate
  • Seq:
    13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.