AuftragsverfolgungKontakt
O-Ring seals for flat flanges | Avantor
O-Ring seals for flat flanges
Planflansche DN 150
Artikelnr. LENZ06248215
Anbieter:   Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
Artikelnr. LENZ06248215
Anbieter:  Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
Planflansche DN 150
Preis
41,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Spezifikationen
  • Für:
    Planflansche DN 150
  • Seq:
    07