AuftragsverfolgungKontakt
O-Ring seals for flat flanges | Avantor
O-Ring seals for flat flanges
, Planflansche DN 150
Artikelnr. LENZ06248015
Anbieter:   Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
Artikelnr. LENZ06248015
Anbieter:  Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
, Planflansche DN 150
Preis
30,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Spezifikationen
  • Für:
    Planflansche DN 150
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.