Gesichtsschutzschilde, Bionic™
Unbeschichtet, PC
Artikelnr. 111-0133
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Springe zu:
Product Details & Documents
Dieser innovative Gesichtsschutz schützt, auch in Kombination mit Schutzbrillen oder Atemschutz, vor extremen mechanischen Gefahren.
- Mit erweitertem Schutz für Oberkopf und Kinn
- Einrastender Kopfhalterungsmechanismus für zusätzliche Sicherheit
- Besonders weiche Polsterung mit waschbarem bzw. austauschbarem Schweißband
- Viele Einstellmöglichkeiten für höchsten Komfort
Gewicht: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Zertifizierung: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Spezifikationen
- Typ:Unbeschichtet
- Material:PC
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungMaterialVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungMaterialVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis