AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhahn, eine Richtung, parallel, 4,0 mm, 18,8 NS
  189-2112
Vacuum stopcocks
  189-2112
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhahn, eine Richtung, parallel, 4,0 mm, 18,8 NS
65,20 €
1 * 1 ST
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
  • Bohrung Ø:
    4,0 mm
  • Bezeichnung:
    Vakuumabsperrhahn, eine Richtung, parallel
  • Seq:
    02
  • Hahn:
    18,8 NS