Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhähne, ein Richtung, rechtwinklig, 4,0 mm, 18,8 NS
189-2122
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
- Bohrung Ø:4,0 mm
- Bezeichnung:Vakuumabsperrhähne, ein Richtung, rechtwinklig
- Seq:12
- Hahn:18,8 NS