Messfühler für Lebensmittel
Lange Messspitze für flüssige Medien, Edelstahl, 3×200 mm
620-0175
: Testo
Diese Temperaturfühler eignen sich für Messungen in halbfesten oder flüssigen Medien im Lebensmittelbereich.
Zur Verwendung mit Einstechthermometer Testo 105.
- Bezeichnung:Lange Messspitze für flüssige Medien
- Material:Edelstahl
- Ø×L:3×200 mm