Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messfühler für Lebensmittel | Avantor

Messfühler für Lebensmittel

Messspitze für tiefgefrorene Güter (z. B. Käse und Fleisch), Edelstahl, 90 mm, 8×95 mm
Artikelnr. 620-0174
Anbieter:   Testo
Messfühler für Lebensmittel
Artikelnr. 620-0174
Anbieter:  Testo
Messfühler für Lebensmittel
Messfühler für Lebensmittel

Messspitze für tiefgefrorene Güter (z. B. Käse und Fleisch), Edelstahl, 90 mm, 8×95 mm

Preis
80,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Temperaturfühler eignen sich für Messungen in halbfesten oder flüssigen Medien im Lebensmittelbereich.

Zur Verwendung mit Einstechthermometer Testo 105.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Messspitze für tiefgefrorene Güter (z. B. Käse und Fleisch)
  • Länge:
    90 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Ø×L:
    8×95 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.