AuftragsverfolgungKontakt
Messfühler für Lebensmittel | Avantor
Messfühler für Lebensmittel
Standardmessspitze für Einstechfühler für halbfeste Medien (z. B. Käse, Fleisch und Gelees), Edelstahl, 3×100 mm
Artikelnr. 620-0173
Anbieter:   Testo
Messfühler für Lebensmittel
Artikelnr. 620-0173
Anbieter:  Testo
Messfühler für Lebensmittel
Messfühler für Lebensmittel
Standardmessspitze für Einstechfühler für halbfeste Medien (z. B. Käse, Fleisch und Gelees), Edelstahl, 3×100 mm
Preis
30,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Temperaturfühler eignen sich für Messungen in halbfesten oder flüssigen Medien im Lebensmittelbereich.
Zur Verwendung mit Einstechthermometer Testo 105.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Standardmessspitze für Einstechfühler für halbfeste Medien (z. B. Käse, Fleisch und Gelees)
  • Material:
    Edelstahl
  • Ø×L:
    3×100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.