Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschiffchen, abgerundet | Avantor

Wägeschiffchen, abgerundet

, 3,0 ml, 85 mm
Artikelnr. NEUB1261-17210
Wägeschiffchen, abgerundet
Artikelnr. NEUB1261-17210
Wägeschiffchen, abgerundet

, 3,0 ml, 85 mm

Preis
46,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Wägetrichter aus Borosilikatglas 3.3, zum Wiegen von Chemikalien oder zum Wiegen von Chemikalien mit röhrenförmigem Stiel.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit

Zertifizierung:

Zubehördetails:

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Achtung! Bitte beachten:

Spezifikationen
  • Kapazität:
    3,0 ml
  • Länge:
    85 mm
  • Seq:
    03
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.