AuftragsverfolgungKontakt
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3 | Avantor
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, CH-Stecker
Artikelnr. 412-0116
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
Artikelnr. 412-0116
Anbieter:  
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, CH-Stecker
Product Details & Documents
Vortex-Mixer mit drei austauschbaren Aufsätzen und verschiedenen Einsätzen für unterschiedliche Anwendungen. Mikrozentrifugenröhrchen, Mikrotiterplatten, sogar Rundkolben oder 250-ml-Erlenmeyerkolben können mit dem speziell entwickelten Gurt befestigt werden. Die Aufsätze rasten in jeder Position sicher am Gerät ein. Das Gerät ist stabil bei hohen Geschwindigkeiten und robust dank beschichtetem Zinkdruckguss.
  • Kompaktes Design
  • Großer Geschwindigkeitsbereich, stufenlos einstellbar
  • Touch- oder Dauerbetrieb
  • Kann bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
* Abhängig von Aufsatz und Beladung
Zertifizierung: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Zubehördetails:
Bestellinformation: Bestellinformation: Standardaufsatz für Reagenzgläser oder Kleingefäße (412-0099) ist im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten: * je nach Aufsatz und Beladung
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    VORTEX Genius 3, CH-Stecker
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    412-0116
  • Modell:
    VORTEX Genius 3
  • Orbit:
    4 mm
  • B×T×H:
    127×149×136 mm
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Motor Aufnahme/Abgabe:
    58/10 W
  • Drehzahlbereich:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Gewicht:
    4,5 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0107
    Halterung für 1 Erlenmeyer/Rundkolben von 100 bis 250 ml**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0105
    Einsatz für 8 Reagenzgläser, 16 mm**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0103
    Einsatz für 18 Reagenzgläser, 10 mm**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0104
    Einsatz für 12 Reagenzgläser, 12 mm**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0102
    Röhrchenaufsatz, für 54 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 81,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0106
    Einsatz für 8 Reagenzgläser, 20 mm**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-0036
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0100
    Einhandaufsatz 88 mm rund mit Gummieinlage
    Dauer-/Tastmodus
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 31,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0101
    Universalaufsatz 150 mm rund mit Gummieinlage
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 35,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2748
    Standardaufsatz
    Dauer-/Tastmodus
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 14,80 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.