AuftragsverfolgungKontakt
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, UK-Stecker
Catalog # 412-0115
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
Catalog # 412-0115
Supplier:  
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, UK-Stecker
Discontinued
Product has been discontinued. However we found similar alternative products.
Alternatives
Schüttelgerät Typ Vortex Genius 3 1 * 1 ST Catalog #412-0098
Product 412-0098 is a replacement for 412-0115 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Vortex-Mixer mit drei austauschbaren Aufsätzen und verschiedenen Einsätzen für unterschiedliche Anwendungen. Mikrozentrifugenröhrchen, Mikrotiterplatten, sogar Rundkolben oder 250-ml-Erlenmeyerkolben können mit dem speziell entwickelten Gurt befestigt werden. Die Aufsätze rasten in jeder Position sicher am Gerät ein. Das Gerät ist stabil bei hohen Geschwindigkeiten und robust dank beschichtetem Zinkdruckguss.
  • Kompaktes Design
  • Großer Geschwindigkeitsbereich, stufenlos einstellbar
  • Touch- oder Dauerbetrieb
  • Kann bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
* Abhängig von Aufsatz und Beladung
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Accessories information:
Ordering information: Bestellinformation: Standardaufsatz für Reagenzgläser oder Kleingefäße (412-0099) ist im Lieferumfang enthalten.
Delivery information:
Caution: * je nach Aufsatz und Beladung
Specifications
  • Bezeichnung:
    VORTEX Genius 3, UK-Stecker
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    412-0115
  • Modell:
    VORTEX Genius 3
  • Orbit:
    4 mm
  • B×T×H:
    127×149×136 mm
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Motor Aufnahme/Abgabe:
    58/10 W
  • Drehzahlbereich:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Gewicht:
    4,5 kg
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 412-0107
    Halterung für 1 Erlenmeyer/Rundkolben von 100 bis 250 ml**
    Dauerbetrieb
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 412-0105
    Einsatz für 8 Reagenzgläser, 16 mm**
    Dauerbetrieb
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 412-0103
    Einsatz für 18 Reagenzgläser, 10 mm**
    Dauerbetrieb
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 412-0104
    Einsatz für 12 Reagenzgläser, 12 mm**
    Dauerbetrieb
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 412-0102
    Röhrchenaufsatz, für 54 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml**
    Dauerbetrieb
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 81,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 412-0106
    Einsatz für 8 Reagenzgläser, 20 mm**
    Dauerbetrieb
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 441-0036
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Dauerbetrieb
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 43,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 412-0100
    Einhandaufsatz 88 mm rund mit Gummieinlage
    Dauer-/Tastmodus
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 31,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 412-0101
    Universalaufsatz 150 mm rund mit Gummieinlage
    Dauerbetrieb
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 35,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-2748
    Standardaufsatz
    Dauer-/Tastmodus
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 14,80 €