AuftragsverfolgungKontakt
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, EU-Stecker
  412-0098
 :   IKA
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
  412-0098
 :  IKA
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
VORTEX Genius 3, EU-Stecker
505,00 €
1 * 1 ST
Vortex-Mixer mit drei austauschbaren Aufsätzen und verschiedenen Einsätzen für unterschiedliche Anwendungen. Mikrozentrifugenröhrchen, Mikrotiterplatten, sogar Rundkolben oder 250-ml-Erlenmeyerkolben können mit dem speziell entwickelten Gurt befestigt werden. Die Aufsätze rasten in jeder Position sicher am Gerät ein. Das Gerät ist stabil bei hohen Geschwindigkeiten und robust dank beschichtetem Zinkdruckguss.
  • Kompaktes Design
  • Großer Geschwindigkeitsbereich, stufenlos einstellbar
  • Touch- oder Dauerbetrieb
  • Kann bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
* Abhängig von Aufsatz und Beladung
 : IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
 :
 : Bestellinformation: Standardaufsatz für Reagenzgläser oder Kleingefäße (412-0099) ist im Lieferumfang enthalten.
 :
 : * je nach Aufsatz und Beladung
  • Bezeichnung:
    VORTEX Genius 3, EU-Stecker
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    412-0098
  • Modell:
    VORTEX Genius 3
  • Orbit:
    4 mm
  • B×T×H:
    127×149×136 mm
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Motor Aufnahme/Abgabe:
    58/10 W
  • Drehzahlbereich:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Gewicht:
    4,5 kg
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • 412-0107
    Halterung für 1 Erlenmeyer/Rundkolben von 100 bis 250 ml**
    Dauerbetrieb
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • 412-0105
    Einsatz für 8 Reagenzgläser, 16 mm**
    Dauerbetrieb
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • 412-0103
    Einsatz für 18 Reagenzgläser, 10 mm**
    Dauerbetrieb
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • 412-0104
    Einsatz für 12 Reagenzgläser, 12 mm**
    Dauerbetrieb
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • 412-0102
    Röhrchenaufsatz, für 54 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml**
    Dauerbetrieb
    1 * 1 ST - 81,50 €
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • 412-0106
    Einsatz für 8 Reagenzgläser, 20 mm**
    Dauerbetrieb
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • 441-0036
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Dauerbetrieb
    1 * 1 ST - 43,50 €
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • 412-0100
    Einhandaufsatz 88 mm rund mit Gummieinlage
    Dauer-/Tastmodus
    1 * 1 ST - 31,50 €
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • 412-0101
    Universalaufsatz 150 mm rund mit Gummieinlage
    Dauerbetrieb
    1 * 1 ST - 35,00 €
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • 444-2748
    Standardaufsatz
    Dauer-/Tastmodus
    1 * 1 ST - 14,80 €