AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Einweg-Wägeschalen | Avantor
VWR®, Einweg-Wägeschalen
100 ml, 85×85×24 mm, Weiß
Artikelnr. 611-9179
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Einweg-Wägeschalen
Artikelnr. 611-9179
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Einweg-Wägeschalen
VWR®, Einweg-Wägeschalen
100 ml, 85×85×24 mm, Weiß
Preis
109,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PS, quadratisch.
  • Flache Form mit einem breiten, flachen Boden für hohe Stabilität
  • Abgerundete Kanten erleichtern das Umfüllen
  • Temperaturbeständig bis 70 °C
Diese flexiblen Wägeschalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei geringem Probenverlust. Sie sind biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Laugen. Ideal für die Verwendung mit Mikrowellen, Waagen oder Feuchtebestimmern.
Verpackung: Diese Wägeschalen werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    100 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    17
  • B×T×H:
    85×85×24 mm