AuftragsverfolgungKontakt
VWR® VV3, Vortexmischer
VV3 Vortexmischer, UK-Stecker
Artikelnr. 444-0093
VWR® VV3, Vortexmischer
Artikelnr. 444-0093
Anbieter:  
VWR® VV3, Vortexmischer
VWR® VV3, Vortexmischer
VV3 Vortexmischer, UK-Stecker
Product Details & Documents
Der Vortexmischer eignet sich dank dreier austauschbarer Aufsätze und verschiedener Einsätze für eine Vielzahl von Anwendungen. Mikroröhrchen Mikrotiterplatten, sogar 250-ml-Erlenmeyerkolben können mit dem speziell entwickelten Gurt befestigt werden. Die Aufsätze rasten in jeder Position sicher am Gerät ein. Das Gerät ist robust und mit Zinkdruckguss beschichtet.
  • Kleines und kompaktes Design
  • Großer Geschwindigkeitsbereich, stufenlos einstellbar
  • Touch- oder Dauerbetrieb
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Delivery information: Lieferumfang: Wird mit Standardaufsatz für Reagenzgläser oder Kleingefäße geliefert.
Caution: * Abhängig von Aufsatz und Beladung
** In Verbindung mit 412-0101 verwenden
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    VV3 Vortexmischer, UK-Stecker
  • Cat. No.:
    444-0093
  • Modell:
    VV3
  • Orbit:
    4 mm
  • B×T×H:
    127×149×136 mm
  • Max. Kapazität:
    250 ml
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Motor Aufnahme/Abgabe:
    58/10 W|58/10 W
  • Drehzahlbereich:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Gewicht:
    4,5 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0100
    Einhandaufsatz 88 mm rund mit Gummieinlage
    Dauer-/Tastmodus
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 31,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0101
    Universalaufsatz 150 mm rund mit Gummieinlage
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 35,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0102
    Röhrchenaufsatz, für 54 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 81,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0103
    Einsatz für 18 Reagenzgläser, 10 mm**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0106
    Einsatz für 8 Reagenzgläser, 20 mm**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0104
    Einsatz für 12 Reagenzgläser, 12 mm**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0105
    Einsatz für 8 Reagenzgläser, 16 mm**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0107
    Halterung für 1 Erlenmeyer/Rundkolben von 100 bis 250 ml**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2748
    Standardaufsatz
    Dauer-/Tastmodus
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 14,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 441-0036
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Dauerbetrieb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 43,50 €