Lysates, human
Product Details & Documents
Whole cell lysates are derived from cell lines tissues using highly refined extraction protocols to ensure quality, protein integrity and high reproducibility. Lysates are prepared in denaturing buffer without dissociating agents.
- Liquid
Whole cell lysates are ready to use for SDS-PAGE and Western blotting purposes. All extracts are tested by SDS-PAGE using 4 to 20% gradient gels and immunoblot analysis using antibodies to key cell signaling components to confirm the presence of both high molecular weight and low molecular weight proteins.
Each vial contains 1mg/ml of protein in SDS-PAGE sample buffer. The sample buffer consists of 0,05 mM Tris Hcl, 2% SDS, 10% glycerol and 0,1% bromophenol blue at pH 6,8.
Dokumente
W09-000-361_ W09-000-362_ W09-000-363_ W09-000-364_ W09-000-365_
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:500 µG
- Bezeichnung:HEK293, whole cell lysate
Spezifikationen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.