PolySat® vorgetränkte Tücher
TX1051, 280×230 mm, 50 Tücher/FlexPack, 24 FlexPacks/Karton
Anbieter: Texwipe
Springe zu:
Product Details & Documents
PolySat® besteht aus einem 100% meltblown Polypropylen-Substrat, das mit 70% Isopropylalkohol vorgetränkt und in einem wiederverschließbaren FlexPack verpackt ist. PolySat® eignet sich zur Reinigung empfindlicher Oberflächen und zum Polieren von Geräten in kontrollierten Umgebungen.
- FlexPacks sind eine praktische Alternative zu Tüchern und Sprühflaschen und vermeiden Mischen, Sterilisieren und Abfall
- Verpackt in lösungsmittelsicherem Kunststoff, der vor dem Einbringen in den Reinraum abgewischt werden kann
- Gibt eine vorab abgemessene Menge hochreinen Alkohols auf die Oberfläche ab: Optimiert den Alkoholverbrauch und reduziert Verschüttungsgefahr
- Geringe Partikelbildung und niedrige Lösungsmittel-Extraktgehalte
Farbe: Weiß
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: Die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerBSE TSE TEXWTX1051.pdf
BSE/TSE-Zertifikate
TEXWTX1051_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Verpackt:50 Tücher/FlexPack, 24 FlexPacks/Karton
- Bezeichnung:TX1051
- L×B:280×230 mm
- Seq:2