AuftragsverfolgungKontakt
Grounding cables, Super Erecta® | Avantor
Grounding cables, Super Erecta®
Grounding cable with spring-loaded clamp attachment
Artikelnr. METOASK16S
Anbieter:   Metro International
Grounding cables, Super Erecta®
Artikelnr. METOASK16S
Grounding cables, Super Erecta®
Grounding cables, Super Erecta®
Grounding cable with spring-loaded clamp attachment
Preis
51,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conjunction with aluminum split sleeves or ESD kit and conductive casters.
  • Cables ensure a proper path to ground when used with ESD flooring
  • Grounding cable with universal bracket fits wire and solid shelves, as well as open-wire frames
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Grounding cable with spring-loaded clamp attachment
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.