AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
7,00, ±0,01, Gelb, 20 °C, 500 mL
Artikelnr. REGE10705C
Anbieter:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Artikelnr. REGE10705C
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, colour coded
7,00, ±0,01, Gelb, 20 °C, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
31,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Farbe:
    Gelb
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    7,00