pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, Rot, 20 °C, 500 mL
REGE10405C
: REAGECON
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:20 °C
- Farbe:Rot
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:4,00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.