AuftragsverfolgungKontakt
Watchmaker forceps | Avantor
Watchmaker forceps
Watchmaker No. 4, straight, 110 mm
Artikelnr. 232-0202
Anbieter:   MURRAY S
Watchmaker forceps
Artikelnr. 232-0202
Anbieter:  MURRAY S
Watchmaker forceps
Watchmaker forceps
Watchmaker No. 4, straight, 110 mm
Preis
12,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Ideal for small-scale dissection applications or precise part placement.
  • Very fine points
  • Smooth flat handle
  • Available straight or curved
Spezifikationen
  • Typ:
    Watchmaker No. 4, straight
  • Länge:
    110 mm