Hydroxyectoin
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. BMOL55460-4
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:165542-15-4
- Formel:C₆H₁₀N₂O₃
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g