AuftragsverfolgungKontakt
Cycloheximid
Cycloheximid
Glass bottle for solids, 5 g
  BMOL54646-2
Cycloheximid
  BMOL54646-2
 :  66-81-9
Cycloheximid
Cycloheximid
Glass bottle for solids, 5 g
 :  66-81-9
1 * 5 g
 :  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  •  :66-81-9
  •  :C₁₅H₂₃NO₄
  •  :MFCD00082346
  •  :281.35 g/mol
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-636-0
  •  :2811
  •  :6.1,I
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g