VWR®, Einweg-Wägeschalen
7 ml, 46×46×8 mm, Weiß
Artikelnr. 611-0093
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, quadratisch.
- Flache Form mit einem breiten, flachen Boden für hohe Stabilität
- Abgerundete Kanten erleichtern das Umfüllen
- Temperaturbeständig bis 70 °C
Diese flexiblen Wägeschalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei geringem Probenverlust. Sie sind biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Laugen. Ideal für die Verwendung mit Mikrowellen, Waagen oder Feuchtebestimmern.
Packaging: Diese Wägeschalen werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerAvantor Cell Culture Solutions.pdf VWR® Collection Selection Catalogue VWR® for sieving VWR® for Weighing
Product Literature
CoC VWR® Disposable Weighing Boat.pdf
Conformity declaration
COC_VWRI611-0093_516878 CoC_VWRI611-0093_517215 COC_VWRI611-0093_518072 COC_VWRI611-0094_11203144 COC_VWRI611-0094_517842
Mehr
VWRI611-9179_TDS_EN
Datasheet
Spezifikationen
- Kapazität:7 ml
- Farbe:Weiß
- Seq:01
- B×T×H:46×46×8 mm