Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser | Avantor
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
#1, 12 mm
Artikelnr. 631-0713
Anbieter:   Epredia
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
Artikelnr. 631-0713
Anbieter:  Epredia
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
#1, 12 mm
Preis
119,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD) geeignet.
  • Keine Blasen, keine Schlieren
  • Einheitliche Qualität der Stärke
  • Vorgewaschen
  • Reinweißes Glas, hydrolytische Klasse 1
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Nr.:
    #1
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.