Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
#1, 14 mm
Artikelnr. 631-0899
Anbieter: Epredia
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD) geeignet.
- Keine Blasen, keine Schlieren
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Vorgewaschen
- Reinweißes Glas, hydrolytische Klasse 1
Spezifikationen
- Ø:14 mm
- Nr.:#1