AuftragsverfolgungKontakt
Capillary tubes | Avantor
Capillary tubes
Both ends open, 100 mm, 1,8/2,0 mm
Artikelnr. 612-4867
Anbieter:   MURRAY S
Capillary tubes
Artikelnr. 612-4867
Anbieter:  MURRAY S
Capillary tubes
Capillary tubes
Both ends open, 100 mm, 1,8/2,0 mm
Preis
116,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda glass.
  • For melting point determinations
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    1,8/2,0 mm
  • Bezeichnung:
    Both ends open
  • Länge:
    100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.