Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
4-Bromindol ≥98% | Avantor

4-Bromindol ≥98%

Glass bottle for solids, 5 g
4-Bromindol ≥98%
Artikelnr. L19417.06
CAS Nummer:  52488-36-5
4-Bromindol ≥98%
4-Bromindol ≥98%

Glass bottle for solids, 5 g

CAS Nummer:  52488-36-5
Preis
227,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 52488-36-5 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6545 Melting Point: 17° Boiling Point: 88-90°/0.1mm Beilstein Reference: 114891 MDL No.: MFCD00671502

Synonyme:  4-Bromo-1H-indole
  • CAS Nummer:52488-36-5
  • Formel:C₈H₆BrN
  • MDL-Nummer:MFCD00671502
  • Molekulargewicht:196.05 g/mol
  • Siedepunkt:88…90 °C (0,1 mmHg)
  • Schmelzpunkt:17 °C
  • Dichte:1,563
  • Blitzpunkt:>110 °C (230 °F)
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.