Petrischalen, PYREX®
Petrischale, Glas, 120 mm, 20 mm, Unsteril
Artikelnr. 391-2026
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, mit Deckel.
- Chemikalienbeständig
- Speziell geformt, um eine gleichmäßige Wandstärke und eine konsistente optische Leistung zu gewährleisten
- Hält wiederholtem Autoklavieren stand
Spezifikationen
- Ø:120 mm
- Sterilität:Unsteril
- Ausführung:Petrischale, Glas
- Höhe:20 mm
- Seq:06
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



